Merck
AABH9BD89D44
AA BLOCKS, INC.
N-Boc N,O-Didesmethylvenlafaxine
Synonim(y):
tert-butyl (2-(1-hydroxycyclohexyl)-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C19H29NO4/c1-18(2,3)24-17(22)20-13-16(14-7-9-15(21)10-8-14)19(23)11-5-4-6-12-19/h7-10,16,21,23H,4-6,11-13H2,1-3H3,(H,20,22)
Inchi Key
AGTIUSJAKDOMBF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)