Przejdź do zawartości
Merck

AABH9BD8B2E7

AA BLOCKS, INC.

N-t-Butyl N-deactyl linezolid

Synonim(y):

(S)-5-((tert-butylamino)methyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C18H26O3N3F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.42
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Storage temp.

2~8C

Inchi Code

1S/C18H26FN3O3/c1-18(2,3)20-11-14-12-22(17(23)25-14)13-4-5-16(15(19)10-13)21-6-8-24-9-7-21/h4-5,10,14,20H,6-9,11-12H2,1-3H3/t14-/m0/s1

Inchi Key

HALVQHTYSGMMGS-AWEZNQCLSA-N

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów