Merck
AABH9BD8B8EA
AA BLOCKS, INC.
Nordoxepin
Synonim(y):
(3E)-3-dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-1-propanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H19O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.35
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C18H19NO/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10+
Inchi Key
HVKCEFHNSNZIHO-MHWRWJLKSA-N
Storage temp.
-20C
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)