Przejdź do zawartości
Merck

AABH9BD8DA06

AA BLOCKS, INC.

2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid

Synonim(y):

2,6-bis(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Storage temp.

N/A

Inchi Code

1S/C10H4F6N2O2/c11-9(12,13)4-2-6-5(1-3(4)7(19)20)17-8(18-6)10(14,15)16/h1-2H,(H,17,18)(H,19,20)

Inchi Key

OXDCVACGVNGQKA-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

US

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów