Merck
AABH9BD96BDB
AA BLOCKS, INC.
4-Cyanopyridinium trifluoroacetate
Synonim(y):
isonicotinonitrile 2,2,2-trifluoroacetate
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H4N2.C2HF3O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;3-2(4,5)1(6)7/h1-4H;(H,6,7)
Inchi Key
LMWFKCYJTRUATP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Storage temp.
2-8C
Country of Origin
CN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)