Merck
AABH9BD99BDA
AA BLOCKS, INC.
N-(tert-Butyl)-2,3-bis((4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy)propan-1-amine maleate
Synonim(y):
N-(tert-butyl)-2,3-bis((4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy)propan-1-amine fumarate
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
N/A
Inchi Code
1S/C19H31N7O4S2.C4H4O4/c1-19(2,3)20-12-14(30-18-16(22-32-24-18)26-6-10-28-11-7-26)13-29-17-15(21-31-23-17)25-4-8-27-9-5-25;5-3(6)1-2-4(7)8/h14,20H,4-13H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Inchi Key
IZSXEVCWLMEJKJ-WLHGVMLRSA-N
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)