Merck
AABH9BD9B3BE
AA BLOCKS, INC.
Triapenthenol
Synonim(y):
(1E)-1-cyclohexyl-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-penten-3-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C15H25O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.38
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Country of Origin
US
Inchi Code
1S/C15H25N3O/c1-15(2,3)14(19)13(18-11-16-10-17-18)9-12-7-5-4-6-8-12/h9-12,14,19H,4-8H2,1-3H3/b13-9+
Inchi Key
CNFMJLVJDNGPHR-UKTHLTGXSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)