Merck
AABH9BD9C7BC
AA BLOCKS, INC.
Pyr-phe-leu-pna
Synonim(y):
(2S)-N-[(1S)-1-benzyl-2-({(1S)-3-methyl-1-[(4-nitroanilino)carbonyl]butyl}amino)-2-oxoethyl]-5-oxo-2-pyrrolidinecarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H31O6N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
509.56
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Storage temp.
-20C
Inchi Code
1S/C26H31N5O6/c1-16(2)14-21(25(34)27-18-8-10-19(11-9-18)31(36)37)29-26(35)22(15-17-6-4-3-5-7-17)30-24(33)20-12-13-23(32)28-20/h3-11,16,20-22H,12-15H2,1-2H3,(H,27,34)(H,28,32)(H,29,35)(H,30,33)/t20-,21-,22-/m0/s1
Inchi Key
NLVMZXVGZDVXDA-FKBYEOEOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyr-phe-leu-pna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)