Merck
AABH9BD9DA34
AA BLOCKS, INC.
Tianeptine Methyl Ester
Synonim(y):
methyl 7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxido-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C22H27O4N2Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.99
MDL number:
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C22H27ClN2O4S/c1-25-19-10-7-6-9-17(19)22(24-14-8-4-3-5-11-21(26)29-2)18-13-12-16(23)15-20(18)30(25,27)28/h6-7,9-10,12-13,15,22,24H,3-5,8,11,14H2,1-2H3
Inchi Key
AOVSYZQNKXYQOR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
N/A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)