Przejdź do zawartości
Merck

AABH9BD9EE30

AA BLOCKS, INC.

6-Iodonaphthalen-2-ol

Synonim(y):

6-iodo-2-naphthol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H7O1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.07
MDL number:
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


Storage temp.

N/A

Inchi Code

1S/C10H7IO/c11-9-3-1-8-6-10(12)4-2-7(8)5-9/h1-6,12H

Inchi Key

KWIKEUOFWNWERV-UHFFFAOYSA-N

Purity

98%

Country of Origin

CN

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under 6-Iodonaphthalen-2-ol




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów