reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
extent of labeling
~1.2 mmol/g N loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
100-300 mesh
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Substitute for soluble DEAD in Mitsunobu reactions which is easily separable and non-explosive
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?