Przejdź do
257575
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine manganese(III) chloride
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
421,60 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44ClMnN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
623.15
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
421,60 zł
Cena katalogowa496,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: manganese
λmax
459 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Mn](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Mn/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
InChI key
ZMCDJCAIDCCCKY-YAJYDHHFSA-M
General description
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine manganese(III) chloride is formed by metalating 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine with manganese (III) chloride.1
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
258423269948392014
description
97%
description
97%
description
97%
description
Dye content 85 %
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: manganese
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: nickel
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
λmax
459 nm
λmax
400 nm
λmax
392 nm
λmax
393 nm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)