Przejdź do zawartości
340669
8-Fluoro-1-benzosuberone
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11FO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
84-86 °C/0.001 mmHg (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1ccc2CCCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C11H11FO/c12-9-6-5-8-3-1-2-4-11(13)10(8)7-9/h5-7H,1-4H2
InChI key
INDIENDTRXERIX-UHFFFAOYSA-N
Application
8-Fluoro-1-benzosuberone was employed in the synthesis of 9-bromo, 2-fluoro substituted, and Z-ring locked (by a trimethylene bridge at C-8 and C-11) crystalline fluorine-substituted derivative of cinnamaldehyde. It was also used in the synthesis of 9-bromo, 2-fluoro substituted, and Z-ring locked (by a trimethylene bridge at C8 and C11) crystalline fluorine substituted bicyclic ring-fused polyene bearing a δ-bromo-α,β,γ,δ-unsaturated ester unit.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)