Merck
369365
Di(ethylene glycol) dibenzoate
90%
Synonim(y):
2-[2-(Benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.33
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-407-6
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
90%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChI key
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Di(ethylene glycol) dibenzoate (DEGDB) is a widely used dibenzoate ester based plasticizer, which has either linkages at the center that connect the two benzoate groups.
Application
DEGDB can be used as a plasticizer in the fabrication of carbon black composite based sensors, which are used for the detection of electronic noise systems. It may be homogenized with poly(vinyl fluoride) and polysulfone based composite to prepare an electrolyte for lithium ion batteries.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)