Merck
616672
DL-Glyceric-2,3,3-d3 acid calcium salt dihydrate
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.28
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32119290
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
form
solid
mass shift
M+6
SMILES string
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
InChI key
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)