Merck
657263
4-Isopropoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9BF4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.97
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mp
138-142 °C
SMILES string
CC(C)Oc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-3(2)17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h3,15-16H,1-2H3
InChI key
YOXGBYWSEKQTAW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
May contain varying amounts of anhydride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)