Merck
71270
Sodium amide-sodium tert-butylate complex base solution
technical, ~0.8 M in THF (suspension)
Synonim(y):
Complex base from sodium amide/Sodium tert-butoxide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2NaNH2 · (CH3)3CONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.13
UNSPSC Code:
12352301
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
concentration
~0.8 M in THF (suspension)
density
0.92 g/mL at 20 °C
SMILES string
[NH2-].[NH2-].[Na+].[Na+].[Na+].CC(C)(C)[O-]
Other Notes
Complex base employed to generate carbanions
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)