Merck
856495
Potassium 4-nitrophenyl sulfate
≥99%
Synonim(y):
4-Nitrophenyl sulfate potassium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NO2C6H4OSO2OK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.26
EC Number:
228-288-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3786392
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
mp
246-250 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[O-][N+](=O)c1ccc(OS([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C6H5NO6S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
BITVAZYUWRLLCN-UHFFFAOYSA-M
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)