Merck
86355
TentaGel™ MB-COOH
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Synonim(y):
O-(2-Succinylaminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
140-170 μm
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)