Merck
97232
Z-Thr-NH2
≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
Z-L-threoninamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NHCOOCH2C6H5)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.27
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-436-9
Beilstein/REAXYS Number:
2335408
MDL number:
eCl@ss:
32039090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c1-8(15)10(11(13)16)14-12(17)18-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,15H,7H2,1H3,(H2,13,16)(H,14,17)/t8-,10+/m1/s1
InChI key
PYZXYZOBPGPOFQ-SCZZXKLOSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)