Merck
A5877
Adrenochrome semicarbazone
Synonim(y):
2-(1,2,3,6-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxoindol-5-ylidene)-hydrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolindione-5-semicarbazone, Adrenochrome monosemicarbazone, Carbazochrome, NSC 73742
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.23
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-717-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CC(O)C2=C\C(=N/NC(N)=O)C(=O)C=C12
InChI
1S/C10H12N4O3/c1-14-4-9(16)5-2-6(12-13-10(11)17)8(15)3-7(5)14/h2-3,9,16H,4H2,1H3,(H3,11,13,17)/b12-6+
InChI key
XSXCZNVKFKNLPR-WUXMJOGZSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)