Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH(CH2COOC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-992-6
Beilstein/REAXYS Number:
1709448
MDL number:
eCl@ss:
32150211
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
95%
form
liquid
refractive index
n
bp
156-157 °C/23 mmHg (lit.)
density
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O5/c1-3-13-8(11)5-7(10)6-9(12)14-4-2/h7,10H,3-6H2,1-2H3
InChI key
OLLQYIBTJXUEEX-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?