Merck
E41206
Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Synonim(y):
(p-Nitrobenzoyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-(4-nitrophenyl)propanoate, NSC 62134
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-656-7
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-3-5-9(6-4-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation
  • Knoevenagel condensation using a lysine catalyst
  • Cycloisomerization fo rthe synthesis of trisubstituted furans
  • Fluorination by HF and iodosylbenzene
  • Intramolecular Michael addition reactions for synthesis of benzylbutyrolactones
  • Synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters
  • Cross-coupling reactions for stereoselective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)