Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11171600
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
tubes
composition
Fe72Cr18Ni10
reaction suitability
core: chromium, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 034-353-31
L × thickness
200 mm × 0.25 mm
O.D. × I.D.
2.05 mm × 1.55 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?