Merck
GF46358680
Hafnium
wire reel, 0.1m, diameter 0.125mm, as drawn, 97%
Synonim(y):
Hafnium, HF005105
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141718
MDL number:
eCl@ss:
38180301
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 463-586-80
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
L × diam.
0.1 m × 0.125 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hafnium
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)