Merck
GF83172809
Molybdenum
foil, light tested, 130x130mm, thickness 0.015mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
Molybdenum, MO000211
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141727
MDL number:
eCl@ss:
38180801
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.9%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 831-728-09
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
size × thickness
130 x 130 mm × 0.015 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)