Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
ester karboksymetylowy mPEG20K-sukcynoimidylu, average Mn 20,000
form
solid
mol wt
average Mn 20,000
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: amine reactive
sustainability
Sustainability features
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
storage temp.
−20°C
General description
Ester metoksy PEG NHS (SCM PEG). Reaktywny aminowo PEG wobec grup aminowych lizyny (lizyn) na białkach lub innych substancjach biologicznych; reakcja zachodzi w temperaturze pokojowej w ciągu <1 godziny przy pH 7-8. Stabilny łącznik między PEG i estrem NHS.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Legal Information
Produkt JenKem Technology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ester karboksymetylowy mPEG20K-sukcynoimidylu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?