Merck
BDPH9BCC28F3
Bide Pharmatech
2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
Synonim(y):
2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H3O1Br1S1
Masa cząsteczkowa:
191.05
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C5H3BrOS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-3H
Inchi Key
MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)