Merck
BDPH9BCC3BD5
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Synonim(y):
2-chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H29N2Cl1Sn1
Masa cząsteczkowa:
403.58
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
Inchi Key
RYGIFHOTRLEMGG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)