Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCC585C

Bide Pharmatech

4-Isobutylbenzene-1,3-diamine

Synonim(y):

4-isobutylbenzene-1,3-diamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H16N2
Masa cząsteczkowa:
164.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCC585C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H16N2/c1-7(2)5-8-3-4-9(11)6-10(8)12/h3-4,6-7H,5,11-12H2,1-2H3

Inchi Key

LXHROYRRLGUYIZ-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów