Merck
BDPH9BCCB759
Bide Pharmatech
Methyl 2-amino-5-methylthiazole-4-carboxylate
Synonim(y):
methyl 2-amino-5-methyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H8O2N2S1
Masa cząsteczkowa:
172.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCB759 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-3-4(5(9)10-2)8-6(7)11-3/h1-2H3,(H2,7,8)
Inchi Key
ZPFCEYUYBJVUED-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)