Merck
BDPH9BCCC8B4
Bide Pharmatech
1-(4-Fluorobenzyl)cyclopropanecarboxylic acid
Synonim(y):
1-(4-fluorobenzyl)cyclopropanecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11O2F1
Masa cząsteczkowa:
194.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8B4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)7-11(5-6-11)10(13)14/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)
Inchi Key
JESFUYHNUATMNP-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)