Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCDC9D

Bide Pharmatech

N1-Methylcyclohexane-1,4-diamine

Synonim(y):

N~1~-methyl-1,4-cyclohexanediamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H16N2
Masa cząsteczkowa:
128.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCCDC9D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H16N2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3

Inchi Key

OBLKGLNRMMXCFW-UHFFFAOYSA-N

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów