Merck
BDPH9BCCE80A
Bide Pharmatech
1-Methyl-4-(piperidin-3-ylmethyl)piperazine trihydrochloride
Synonim(y):
1-methyl-4-(3-piperidinylmethyl)piperazine trihydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H26N3Cl3
Masa cząsteczkowa:
306.71
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H23N3.3ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)10-11-3-2-4-12-9-11;;;/h11-12H,2-10H2,1H3;3*1H
Inchi Key
HTMDHBRVDDGQSC-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)