Merck
BDPH9BCD3322
Bide Pharmatech
3-(Benzyloxy)azetidine hydrochloride
Synonim(y):
3-(benzyloxy)azetidine hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O1N1Cl1
Masa cząsteczkowa:
199.68
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)8-12-10-6-11-7-10;/h1-5,10-11H,6-8H2;1H
Inchi Key
BQTSSUSLZRYTQB-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)