Merck
BDPH9BCD3BE5
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonim(y):
1-isopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H12O2N2
Masa cząsteczkowa:
168.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5(2)10-7(8(11)12)4-6(3)9-10/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
AUZHMOQAPWTGTB-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)