Merck
BDPH9BCD5C5C
Bide Pharmatech
3-Cyclopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonim(y):
3-cyclopropyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H20O2N1B1
Masa cząsteczkowa:
245.13
MDL number:
Produkt BDPH9BCD5C5C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H20BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)12-7-8-16-9-11(12)10-5-6-10/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Inchi Key
HDIVTFGVSSZAQK-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)