Przejdź do zawartości
BDPH9BCD9AFE
Bide Pharmatech
Triisopropoxy(vinyl)silane
Synonim(y):
triisopropoxy(vinyl)silane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H24O3Si1
Masa cząsteczkowa:
232.4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C11H24O3Si/c1-8-15(12-9(2)3,13-10(4)5)14-11(6)7/h8-11H,1H2,2-7H3
Inchi Key
MABAWBWRUSBLKQ-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)