Merck
BDPH9BCDB280
Bide Pharmatech
(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine
Synonim(y):
(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)methanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H11O2N1
Masa cząsteczkowa:
117.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB280 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H11NO2/c1-5(4-6)7-2-3-8-5/h2-4,6H2,1H3
Inchi Key
BVVSUFVLGBJYOR-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)