Merck
BDPH9BCDC1E1
Bide Pharmatech
Cyclopropanecarbaldehyde
Synonim(y):
cyclopropanecarbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H6O1
Masa cząsteczkowa:
70.09
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H6O/c5-3-4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Inchi Key
JMYVMOUINOAAPA-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)