Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01E72A

Bide Pharmatech

tert-Butyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate

Synonim(y):

tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H19O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.31
MDL number:
Produkt BDPH9C01E72A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H19NO2/c1-14(2,3)17-13(16)11-8-9-15-12-7-5-4-6-10(11)12/h4-7,11,15H,8-9H2,1-3H3

Inchi Key

ZUCQWEXUKWQYRO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów