Merck
BDPH9C01EBF0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 2-azaspiro[3.4]oct-6-ene-2-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H19O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.29
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H19NO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-12(9-13)6-4-5-7-12/h4-5H,6-9H2,1-3H3
Inchi Key
FCJJOVIWSSZKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)