Merck
BDPH9C01ECBF
Bide Pharmatech
4-Amino-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Synonim(y):
4-amino-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H12O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.22
MDL number:
Produkt BDPH9C01ECBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10(12)13/h2-5,8H,6,11H2,1H3
Inchi Key
FLIBAMYYJXENAJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)