Merck
BDPH9C01EFF9
Bide Pharmatech
(E)-2-Butenoyl chloride
Synonim(y):
(2E)-2-butenoyl chloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H5O1Cl1
Masa cząsteczkowa:
104.54
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
Inchi Key
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)