Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C01F508

Bide Pharmatech

(S)-2-Hydroxyhexadecanoic acid

Synonim(y):

(2S)-2-hydroxyhexadecanoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C16H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.43
MDL number:
Produkt BDPH9C01F508 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(17)16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)/t15-/m0/s1

Inchi Key

JGHSBPIZNUXPLA-HNNXBMFYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under (S)-2-Hydroxyhexadecanoic acid




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów