Merck
BDPH9C01FBE7
Bide Pharmatech
Methyl 7-methoxy-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-carboxylate
Synonim(y):
methyl 7-methoxy-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H9O5N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.19
MDL number:
Produkt BDPH9C01FBE7 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H9NO5/c1-14-7-4-5(9(12)15-2)3-6-8(7)16-10(13)11-6/h3-4H,1-2H3,(H,11,13)
Inchi Key
BVONGQIOYMDMGS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)