Merck
BDPH9C01FE29
Bide Pharmatech
1-(3-Chloropropyl)azepane hydrochloride
Synonim(y):
1-(3-chloropropyl)azepane hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H19N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.16
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H18ClN.ClH/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8-11;/h1-9H2;1H
Inchi Key
GQEZLLGQUIRVHL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)