Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C0218DA

Bide Pharmatech

4-Chloro-2-fluoro-5-methoxybenzoic acid

Synonim(y):

4-chloro-2-fluoro-5-methoxybenzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6O3Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.58
MDL number:
Produkt BDPH9C0218DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-2-4(8(11)12)6(10)3-5(7)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)

Inchi Key

IZERBWIXHDUMBM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów