Merck
BDPH9C021A80
Bide Pharmatech
6,7,8,9-Tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Synonim(y):
6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulene-7-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H14O2
Masa cząsteczkowa:
190.24
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-12(14)11-7-5-9-3-1-2-4-10(9)6-8-11/h1-4,11H,5-8H2,(H,13,14)
Inchi Key
FGVCREOLYLRJCU-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)