Merck
BDPH9C021EE7
Bide Pharmatech
(E)-2-Ethylhex-2-enal
Synonim(y):
(2E)-2-ethyl-2-hexenal
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H14O1
Masa cząsteczkowa:
126.2
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
Inchi Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)